Läs mer
SI Analytics™ Kombinationselektrod med lågt underhålls-pH med skruvhuvud
Produktkod. p-8014067 Handla allt SI Analytics Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Korsning:
KPG Ringformigt mellanrum
Keramiskt membran
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10060031
Brand: SI Analytics™ 285118088
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ hög mätnoggrannhet, stabilitet och lång livslängd samtidigt som du bibehåller hög anpassningsförmåga till dina mätuppgifter. SI Analytics™ Kombinationselektrod med lågt underhållsvärde med pH och skruvhuvud är robust, hållbar och lätt att rengöra.
  • Beprövade avancerade elektroder för krävande mätuppgifter
  • Silamid™ referenssystem för snabb och stabil inhämtning av mätvärden och för längre elektrodlivslängd
  • Den yttersta mångsidigheten för pH-elektroder uppnås genom ett stort urval av kopplingar, membranglastyper och former, axellängder och diametrar, jordförband, pluggar och integrerade temperatursensorer
  • Varje pH-kombinationselektrod kommer med individuellt serienummer och kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kontakttyper Skruvplugghuvud
Korsning Keramiskt membran
Material L-glas
pH-intervall 2 till 12
Typ Kombinationselektrod för lågt underhåll av pH
Intern referens Silamid™
Membran Sfär
Modell L 7781 Hd
Temperaturområde (metriskt). -5 °C till +80 °C
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (metrisk) 12 mm