Läs mer
Cytiva Låg pl Marker Kit
Produktkod. 16592532 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
pH-intervall:
3,5 till 6,5
Produktkod. pH-intervall
16592532 3,5 till 6,5
1 options
Produktkod. 16592532 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29443548
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Markörerna kan köras parallellt med de experimentella proverna på isoelektriska fokuseringsgeler.
  • pl-markörer är lyofiliserade blandningar av stabila, saltfria, höggradigt renade proteiner
  • Dessa markörer är inte förfärgade
  • Amylglukosidas - 3,50 pI (Nativt)
  • Metylrött (färgämne) - 3,75 pI (Native)
  • Glukosoxidas - 4,25 pI (Native)
  • Trypsinhämmare - 4,55 pI (Native)
  • b-laktoglobulin A - 5,20 pi (nativt)
  • Kolsyraanhydras B (nötkreatur) - 5,85 pI (Native)
  • Kolsyraanhydras B (humant) - 6,55 pI (Native)
  • Ej för användning i denaturerande (urea) system
  • Förvara vid 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
pH-intervall 3,5 till 6,5
För användning med (applikation) Används för isoelektrisk fokusering (IEF)
Förvaringskrav 4 °C