Läs mer
MP Biomedicals Låg kaliumdiet, komplett med vitaminer, pellets
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Kost berikad med vitaminer, låg i kalium
- Idealisk för forskning om lågkaliumdieter
- Innehåller kasein, smör, majsstärkelse och andra föremål
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Produkttyp | Djurkost |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Formatera | Pellets |
| Kvantitet | 10 kg |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förvaringskrav | Rumstemperatur |
| Längd (engelska) | 1 ft. |
| Längd (metrisk) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.