Läs mer
Idex Lågtryck PEEK Utslagsplatser
Produktkod. 13060390
Change view
Typ:
Union
Utslagsplatser och kors
Diameter (metrisk) Inre:
0,50 mm
1,25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (metrisk) Inre unitSize
13060390 Utslagsplatser och kors 0,50 mm Varje
13070390 Union 1,25 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13060390 Leverantör Idex Leverantörsnummer P712
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera, dela eller skär vätskeströmmar genom hela ditt system
  • Tillverkad av inerta polymerer
  • 1/4-28 plattbottenportar
Använd T-anslutningar i en mängd olika lågtryckssituationer i hela ditt fluidsystem. Praktiska monteringshål gör det enkelt att montera kontakter. T-anslutningsenheter levereras kompletta med muttrar och hylsor.
Specifikationer
Typ Utslagsplatser och kors
Diameter (engelska) Inre 0,020 tum.
Tryckvärdering 1000 psi
Material PEEK
Diameter (metrisk) Inre 0,50 mm