Läs mer
Idex Lågtryck PEEK Utslagsplatser
Produktkod. 13070390
Change view
Typ:
Union
Utslagsplatser och kors
Diameter (metrisk) Inre:
0,50 mm
1,25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
13070390 Union 1,25 mm Varje
13060390 Utslagsplatser och kors 0,50 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13070390 Leverantör Idex Leverantörsnummer P713
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kombinera, dela eller skär vätskeströmmar genom hela ditt system
  • Tillverkad av inerta polymerer
  • 1/4-28 plattbottenportar
Använd T-anslutningar i en mängd olika lågtryckssituationer i hela ditt fluidsystem. Praktiska monteringshål gör det enkelt att montera kontakter. T-anslutningsenheter levereras kompletta med muttrar och hylsor.
Specifikationer
Typ Union
Diameter (engelska) Inre 0,050 tum.
Tryckvärdering 1000 psi
Material PEEK
Diameter (metrisk) Inre 1,25 mm