Läs mer
Idex Lågtryck PEEK Utslagsplatser
Typ:
Union
Utslagsplatser och kors
Diameter (metrisk) Inre:
0.50 mm
1.25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av inerta polymerer
- 1/4-28 plattbottenportar
Använd T-anslutningar i en mängd olika lågtryckssituationer i hela ditt fluidsystem. Praktiska monteringshål gör det enkelt att montera kontakter. T-anslutningsenheter levereras kompletta med muttrar och hylsor.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Utslagsplatser och kors |
| Diameter (engelska) Inre | 0,020 tum. |
| Tryckvärdering | 1000 psi |
| Material | PEEK |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.50 mm |