Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör, remsor med 8 st
Produktkod. 10766163
Change view
Kvantitet:
120 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10766163 120 remsor Paket med 120
1 options
Produktkod. 10766163 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0771
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Thermo Scientific™ ABgene Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cyklerblock och är idealiska för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer.
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Märkt –A H ändflikar
  • Ultra Clear caps är idealiska för qPCR
Applikationer:
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 120 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Reaktionshastighet Låg profil
Förslutningstyp Ingår ej
Formatera 120 remsor
Produkttyp 8-Strip