Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och platta kapslar, remsor med 12 st
Kvantitet:
80 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Beskrivning
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter:
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från mänskligt DNA, RNAser och Dnaser.
Höjdpunkter:
- Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
- 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Märkt –A H ändflikar
- Ultra Clear caps är idealiska för qPCR
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från mänskligt DNA, RNAser och Dnaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 80 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Låg profil |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Formatera | 80 remsrör och lock |
| Visa mer |