Learn More
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och kupolförsedda lock, remsor om 8, Sustain™ Serie
Shop All Thermo Scientific Products
Description
Thermo Scientific Lågprofilrör och kupolförsedda kapsyler, remsor om 8, Sustain-serien, minskar det ''döda utrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Funktioner och fördelar
- Lämplig för 0,1 ml termocyklerblock
- 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Märkt –A H ändflikar (8-strips)
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 120 remsor |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | 8-stavs kupolförsedd mössa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
För laboratorieanvändning