Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och kupolförsedda lock
Beskrivning
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific remsa rör utan lock minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter
- Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
- 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Märkt AH ändflikar (8-band) och 1-12 ändflikar (12-band)
- PCR
- qPCR/PCR i realtid
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
PCR, qPCR och realtids-PCR.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 250 |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Låg profil |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |