Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och kupolförsedda lock
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Kvantitet:
80
120
250
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Paket med 80
Beskrivning
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter:
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från mänskligt DNA, RNAser och Dnaser.
Höjdpunkter:
- Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
- 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
- Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
- Märkt –A H ändflikar
- Ultra Clear caps är idealiska för qPCR
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från mänskligt DNA, RNAser och Dnaser.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.1 mL |
| Volym (metrisk) | 0.15 mL |
| Kvantitet | 120 |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Låg profil |
| Förslutningstyp | Kupolformad mössa |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |