Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och kupolförsedda lock
Produktkod. p-3769552
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Kvantitet:
80
120
250
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Paket med 80
Produktkod. 10364703
Brand: Thermo Scientific™ AB0775
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lågprofilbandsrör för PCR- och qPCR-applikationer.
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific remsa rör utan lock minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Märkt AH ändflikar (8-band) och 1-12 ändflikar (12-band)
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
PCR, qPCR och realtids-PCR.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 250
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Låg profil
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Förslutning ingår Ja
Formatera 250 Strip Tuber och Caps
Produkttyp Lågprofilrör och kupolförsedd kåpa