Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och platta kapslar, remsor om 8, Sustain™ Serie
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-200075841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
120 remsor
250 remsor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179686 120 remsor
30179696 250 remsor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179686 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0773SS
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Lågprofilrör och platta kapsyler, remsor om 8, Sustain-serien, minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet.
Thermo Scientific Lågprofilrör och platta kapsyler, remsor om 8, Sustain-serien, minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Funktioner och fördelar
  • Lämplig för 0,1 ml termiska cyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • 8 rörremsor kan skäras till individuella rör
  • Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
  • Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
  • Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
  • Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri
Färg Naturlig
Kvantitet 120 remsor
Material Polypropen
Förslutningstyp 8-stavs Flat Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Gröna funktioner ISCC PLUS
För laboratorieanvändning