Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och platta lock
Produktkod. 10374463
Change view
Produkttyp:
8-bandsrör
Lågprofilrör och platt lock
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg unitSize
10374463 8-bandsrör Naturlig Paket med 120
10610754 Lågprofilrör och platt lock Naturlig Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10374463 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0773
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27969” för att få ditt kampanjpris
Öka effektiviteten av reaktioner med dessa lågprofilrör för PCR- och qPCR-applikationer.
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Märkt –A H ändflikar
  • Ultra Clear caps är idealiska för qPCR
Applikationer:
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 120 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Låg profil
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera 120 remsrör och lock
Produkttyp 8-bandsrör