Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och platta lock
Produktkod. 10610754
Change view
Produkttyp:
8-bandsrör
Lågprofilrör och platt lock
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Färg Förpackningsstorlek
10610754 Lågprofilrör och platt lock Naturlig Paket med 250
10374463 8-bandsrör Naturlig Paket med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10610754 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0776
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka effektiviteten av reaktioner med dessa lågprofilrör för PCR- och qPCR-applikationer.
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific remsa rör utan lock minskar ''dödutrymmet'' mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Märkt AH ändflikar (8-band) och 1-12 ändflikar (12-band)
Användningsområden
  • PCR
  • qPCR/PCR i realtid
Farligt :
Nej Lagringsförhållanden : Omgivande
PCR, qPCR och realtids-PCR.
Certifikat
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 250 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Låg profil
Förslutningstyp Platt mössa
Förslutning ingår Platta mössor
Formatera 250 Strip Tuber och Caps
Produkttyp Lågprofilrör och platt lock