Läs mer
Thermo Scientific™ Lågprofilrör och platta lock
Produktkod. p-4526082
Produkttyp:
8-bandsrör
Lågprofilrör och platt lock
Färg:
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 250
Produktkod. 10374463
Brand: Thermo Scientific™ AB0773
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka effektiviteten av reaktioner med dessa lågprofilrör för PCR- och qPCR-applikationer.
Idealisk för applikationer som kräver låga reaktionsvolymer, Thermo Scientific™ Lågprofilrör är kompatibla med 0,2 ml cykelblock.
Den lågprofilerade designen av Thermo Scientific Lågprofilstriprör minskar dödutrymmet mellan det uppvärmda locket på termocyklern och provet. Detta eliminerar kondens på rörets sidovägg, vilket förhindrar minskning av PCR-volymen och ökar reaktionens effektivitet. Thermo Scientific lågprofilprodukter rekommenderas speciellt för användning med reaktionsvolymer under 20μ L.
Höjdpunkter:
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 150μ L maximal rörkapacitet när den är försluten
  • Låg profil för att minska dödutrymmet och öka PCR-effektiviteten
  • Märkt –A H ändflikar
  • Ultra Clear caps är idealiska för qPCR
Applikationer:
PCR-, qPCR- och realtids-PCR-
certifieringar:
Certifierad fri från humant DNA, RNaser och DNaser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.1 mL
Volym (metrisk) 0.15 mL
Kvantitet 120 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Material Polypropen
Reaktionshastighet Låg profil
Förslutningstyp Platt mössa
Formatera 120 remsrör och lock
Produkttyp 8-bandsrör