Läs mer
Scotch-Brite™ Låg skrapsvamp, 2000HEX
Produktkod. 17118860
Change view
Mått (L x B):
146 x 127 mm
Produktkod. Mått (L x B)
17118860 146 x 127 mm
1 options
Produktkod. 17118860 Leverantör Scotch-Brite™ Leverantörsnummer 7100197274
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    294.00 SEK
    177.95 SEK / Paket med 15
    Save 116.05 SEK
    39% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-11-2026
En kraftfull, 2 i 1 skursvamp som har en upphöjd, medelstark kraftpricksida. Konstruerad för att skura bort tuffa smuts som en medelstark dyna, men med mindre synliga repor.
  • Designad för att rengöra en mängd olika ytor där minimala repor önskas
  • Den mörkblå sidan tar bort fin matsmuts och lämnar efter sig en praktiskt taget fläckfri finish
  • Ergonomisk hexagonform som ligger bekvämt i handen
  • Rengör lätt svåråtkomliga områden
  • HACCP-certifierad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skurplatta
Mått (L x B) 146 x 127 mm
För användning med (applikation) Kommersiell köksstädning
Längd (metrisk) 146 mm
Modell 2000 HEX
Kvantitet 15 Pk.
Stil Låg repa
Bredd (metrisk) 127 mm