Läs mer
Gibco™ Tillskottssats för låg serumtillväxt (LSGS-kit)
Beskrivning
LSGS-satsen tillhandahåller, i separata flaskor, alla komponenter i komplett LSGS (S-003-10): fetalt bovint serum, hydrokortison, human epidermal tillväxtfaktor och basisk fibroblasttillväxtfaktor/heparin (stabiliserat med BSA). En injektionsflaska med gentamycin/amfotericinlösning (GA) ingår också. Användning av GA är valfritt. När en 500 ml flaska med medium kompletteras med LSGS eller komponenterna i LSGS Kit, är de slutliga koncentrationerna av komponenterna i det kompletterade mediet:
fetalt bovint serum, 2% v/v
hydrokortison (1 μg/ml)
human epidermal tillväxtfaktor, 10 ng/ml
grundläggande fibroblasttillväxtfaktor, 3 ng/ml
heparin, 10 μg/ml
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | minus 20 grader C |
| Celltyp | Epitelceller (stort kärl), fibroblastceller (dermalt) |
| Produkttyp | Tillväxttillägg |
| Sterilitet | Sterila |
| Produktlinje | Cascade Biologics |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Torr is |
| Art | Människa |