Läs mer
Grant Instruments™ Låghastighets bänkcentrifug
Produktkod. 11461048
Change view
Max. Hastighet:
2 000 varv/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Max. Hastighet Förpackningsstorlek
11461048 2 000 varv/min Varje
1 options
Produktkod. 11461048 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer LMC3000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21625.00 SEK
    19543.49 SEK / Paket med 1
    Save 2081.51 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
LMC-3000 Låghastighets bänkcentrifug med utbytbara rotorer för att rymma centrifugrör (från 2 till 50 ml) eller mikroplattor.
Enheten upptäcker rotorobalans för minskat slitage och minskat ljud och vibrationer, och levereras med en 1 till 90 minuters timer med automatisk avstängning när en tidsinställd procedur är klar. Observera att denna enhet är icke-kyld och inte har temperaturkontrollfunktioner.
  • Utbytbara rotorer för att rymma centrifugrör (10-15 ml eller 50 ml) eller mikroplattor
  • Extremt tyst motor med ''mjuk'' start- och nedgångsfunktion för att undvika skakningar av prover
  • Kompakt design med litet fotavtryck
  • Auto 'IMBALANCE' stopp och varningsdiagnostik
  • Två års garanti Lämplig för ett brett utbud av analytiska applikationer inklusive biomedicinsk, bioorganisk och immunoenzymanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. RCF 1,700 x g
Max. Hastighet 2 000 varv/min
Kylt Nej
Produkttyp Laxco Rutinmässigt kliniskt mikroskop
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C