Läs mer
Fisherbrand™ Låg temp PCR™ 96-brunnars förvaringsställ
Produktkod. 15758177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Klart
Lila
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15758177 Diverse Paket med 5
15788177 Lila Paket med 5
15768177 Blått Paket med 5
15778177 Klart Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15758177
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Ger kapacitet att glida, ställa, arbeta och lagra PCR™ prover. Den låga temperaturen PCR™ 96-brunnars förvaringsställ inkluderar texturerade fingergrepp för att ge ett säkert grepp, ett unikt glidande och roterande lock och en stängd basdesign.
  • Ambidextrous lock kan bytas för att passa vänster eller höger hand.
  • Avtagbart lock.
  • Rymmer 0,2 ml rör, individuella eller remsor.
  • 96 brunnar 8 x 12 konfiguration.
  • Kan användas för frysförvaring ner till -80 °C (-112 °F).
Specifikationer
Streckkod Alfanumerisk
Formatera Standard
Lock Med lock
Array 8 x 12
Färg Diverse
Produkttyp PCR-rack
Material ABS-plast
Antal Wells 96
Sterilitet Icke-steril
Well Shape Rund, rund botten (U-brunn)
Kvantitet 5 Pk.
Bredd (metrisk) 9.2 cm
Höjd (metrisk) 3.7 cm
Lämplig för ändamålet PCR-klar