Specifikationer
| Streckkod | Alfanumerisk |
| Formatera | Standard |
| Lock | Med lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Lila |
| Produkttyp | PCR-rack |
| Material | ABS-plast |
| Volym (metrisk) Tja | 0.2 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |