Läs mer
Lågtemperaturviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Produktkod. 15568874
Change view
Viskositet:
151216,0 mPa (-40 °C)
172195 mpPa (-13 °C)
5989,0 mPa (-40 °C)
757,0 mPa (-40 °C)
Förpackningsstorlek:
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Viskositet Förpackningsstorlek
15568874 151216,0 mPa (-40 °C) 500ml
15886461 757,0 mPa (-40 °C) 500ml
15781928 5989,0 mPa (-40 °C) 500ml
15578874 172195 mpPa (-13 °C) 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15568874 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer N120B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 SEK
    967.11 SEK / 500ml
    Save 277.89 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade lågtemperaturviskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen kontrolleras exakt.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Standardförpackningsstorlek 500 ml
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Specifikationer
    Kemiskt namn eller material N120B
    Viskositet 151216,0 mPa (-40 °C)
    Certifikat och efterlevnad ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Kvantitet 500 mL
    Angivna nominella värden