Läs mer
Lågtemperaturviskositetsstandard, Paragon Scientific™
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N1400B |
| Viskositet | 172195 mPa.s (-13 °C) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 500 mL |
Angivna nominella värden