Läs mer
Lågtemperaturviskositetsstandard, JF1-H, Paragon Scientific™
Produktkod. 16040200
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
16040200 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 16040200 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer JF1H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förebild ISO 17025 / ISO 17034 certifierade lågtemperaturviskositetsstandarder är för kalibrering och verifiering av glaskapillärviskosimeter och annan viskositetsmätutrustning där driftstemperaturen kontrolleras exakt.
  • Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under vår UKAS-ackreditering
  • Standardförpackningsstorlek 500mL, även tillgänglig i 5L. Kontakta sales@paragon-sci.com för andra volymer
  • Fullt spårbart till nationella standarder
  • Säkerställer full överensstämmelse med ASTM & IP-testmetodprotokoll
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad
  • 2 års hållbarhet
  • Tillverkad i Storbritannien
  • Specifikationer
    Kvantitet 500 ml
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Produktbeteckning
    • 500ML JF1-H Low Temperature Viscosity Standard
    Signalord
    • Fara
    Riskkategorier
    • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
    • Aspirationstoxicitet Kategori 1
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
    • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
    • H315-Irriterar huden.
    • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
    • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P273-Undvik utsläpp till miljön.
    • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
    • P331-Framkalla INTE kräkning.
    • P370+P378-Vid brand: Släck med .
    • P391-Samla upp spill.
    • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: kerosine sweetened
    Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.