Beskrivning
- Utrustad med 33 injektormunstycken
- Vertikalt spel: 170 mm
- Endast lämplig för användning med övre korgar O 175 / O 187 / O 184
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Nedre korg/mobil injektorenhet |
| Modell | U 175/1 |
| För användning med (utrustning) | Modeller: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 och PG 8536, 33 smalhalsade flaskor, glas eller flaskor |
| Djup (metriskt) | 475 mm |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Bredd (metrisk) | 231 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |