Läs mer
Miele Professional™ Nedre korg A 150
Produktkod. 15382579 Handla allt Miele Produkter
Change view
Färg:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15382579 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 15382579 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 12666330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13956.80 SEK
    7968.00 SEK / Paket med 1
    Save 5988.80 SEK
    42% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Nedre korg A 150 för optimal laddning av injektormoduler eller insatser
  • Underkorg med två modulanslutningar
  • för att hålla upp till 2 injektormoduler eller insatser
  • Automatisk stängning av anslutningarna när de inte används
  • Spelrum: bredd 494, längd 440 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Korg
Färg Rostfritt stål
Rack typ Nedre korg för moduler
För användning med (utrustning) PG 8583/PG8593 laboratoriebrickor
Inkluderar Två dockningsrör, självtätande dockningsventiler
Djup (metriskt) 546 mm
Höjd (metrisk) 154 mm
Bredd (metrisk) 529 mm