Läs mer
Miele Professional™ Underkorg U 874/1
Produktkod. 10242981 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x B x H): 515 x 534 x 50 mm
Produktkod. 10242981
Brand: Miele Professional™ 6442940
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Underkorg U 874/1 för optimal lastning av olika skär och nätbrickor
  • Vertikalt spel kan variera med olika övre korgar
  • Med ibracket för magnetremsa för ML/2 autom. Enhetsigenkänning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Nedre korg/öppen front
Modell U 874/1
För användning med (utrustning) G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 och PG 8536
Djup (metriskt) 515 mm
Höjd (metrisk) 50 mm
Bredd (metrisk) 534 mm
Kvantitet 1 vardera