Läs mer
Eppendorf™ Nedre delen för forskning 3 neo enkelkanalspipetter
Produktkod. 30689733 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2,5 μl
10 μl
20 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1000 μl
2 ml
5 ml
10 ml
Färg:
Mörkgrå
Turkos
ljusgrå
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg
30689733 10 μl -
30689640 2,5 μl Mörkgrå
30689633 20 μl ljusgrå
30689671 20 μl -
30689727 100 μl -
30689723 200 μl -
30689731 300 μl -
30689685 1000 μl -
30689657 2 ml -
30689667 5 ml -
30689691 10 ml Turkos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 30689733 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 3102634001
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Denna ursprungliga Eppendorf reservdel är designad för att ersätta hela den nedre delen inklusive kolvkonen
  • Eppendorf reservdelen är designad för att ersätta hela den nedre delen inklusive kolvkonen, av Eppendorf Research™
  • 3 neo pipetter, som är inrymda i utkastarhylsan
  • Finns i olika färgkoder och volymkapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Pipetter
Material Termoplast
Typ Pikettens nedre del
Volym (metrisk) 10 μl
För användning med (utrustning) Pipettspetsar
Kvantitet 1 Pk.