Läs mer
Cytiva Nedre sektion
:
Nedre sektion; Modell: GV050/0/02; Typ: Filtertratt (bassektion); Material: Borosilikatglas; För användning med: Whatman GV050/0 Glasvakuumfilterhållare
Beskrivning
- Beskrivning: Ersättningsdel för GV 050-seriens vakuumfiltreringsrör i glas
- För användning med (applikation): Vakuumfiltrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Whatman GV050/0 Glasvakuumfilterhållare |
| Material | Borsilikatglas |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Modell | GV050/0/02 |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Filtertratt (bassektion) |