Läs mer
Buerkle™ Sänkkabel
Produktkod. 10579902
Längd (metrisk):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Koppar
PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Polypropen
Rostfritt stål
Rostfritt stål (V2A)
Diameter (metrisk) Yttre:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10579902
Brand: Buerkle™ 53090510
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Sänkkabel för doppning av flaskor och nedsänkningscylindrar, matchande manuellt manövrerade trumrullar gjorda av olika material.
  • God kemikaliebeständighet
  • För doppningsflaskor och nedsänkningscylindrar, matchande manuellt manövrerade trumrullar gjorda av olika material
  • Dragbelastning max. upp till 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Produkttyp Sänkkabel
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Doppflaskor och nedsänkningscylindrar, manuellt manövrerade trumrullar
Diameter (metrisk) Yttre 2,3 mm
Längd (metrisk) 10 m
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis