Läs mer
Buerkle™ Sänkkabel
Produktkod. 11802673
Längd (metrisk):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Koppar
PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Polypropen
Rostfritt stål
Rostfritt stål (V2A)
Diameter (metrisk) Yttre:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11802673
Brand: Buerkle™ 53090450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Sänkkabel för doppning av flaskor och nedsänkningscylindrar, matchande manuellt manövrerade trumrullar gjorda av olika material.
  • God kemikaliebeständighet
  • För doppningsflaskor och nedsänkningscylindrar, matchande manuellt manövrerade trumrullar gjorda av olika material
  • Dragbelastning max. upp till 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sänkkabel
Material Koppar
Inkluderar Slinga
För användning med (applikation) Doppflaskor och nedsänkningscylindrar, manuellt manövrerade trumrullar
Diameter (metrisk) Yttre 4,5 mm
Längd (metrisk) 50 m