Läs mer
Buerkle™ Sänkkabel
Längd (metrisk):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Koppar
PVC, polypropen, rostfritt stål (V2A)
Polypropen
Rostfritt stål
Rostfritt stål (V2A)
Diameter (metrisk) Yttre:
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- God kemikaliebeständighet
- För doppningsflaskor och nedsänkningscylindrar, matchande manuellt manövrerade trumrullar gjorda av olika material
- Dragbelastning max. upp till 10 kg
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sänkkabel |
| Material | Koppar |
| För användning med (applikation) | Doppflaskor och nedsänkningscylindrar, manuellt manövrerade trumrullar |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,5 mm |
| Längd (metrisk) | 25 m |