missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beskrivning
LOX-1/OLR1 Monoclonal antibody specifically detects LOX-1/OLR1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | LOX-1/OLR1 |
| Användningsområden | Western Blot, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | LOX19-22 |
| Konjugera | DyLight 488 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CLEC8ASLOX1, C-type lectin domain family 8 member A, hLOX-1, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, LOX-1, LOX1ox LDL receptor 1, LOXIN, oxidised low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1, oxidized low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1, oxidized low-density lipoprotein receptor 1, oxidized low-density lipoprotein receptor 1, soluble form, Ox-LDL receptor 1, SCARE1, scavenger receptor class E, member 1 |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with recombinant sLOX-1 expressed in E. coli. |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?