Läs mer
Loxapin, LoGiCal
Produktkod. 30459736
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30459736 5 mg
1 options
Produktkod. 30459736 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0629.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loxapine
CAS 10-2-1977
Analyt- eller komponentnamn Loxapine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C18 H18 Cl N3 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 2-Chloro-11-(4-methylpiperazino)dibenz[b,f][1,4]oxazepine, CL 62362, Cloxazepine, HF 3170, LW 3170, Loxapin, Loxapine, Loxitane IM, Oxilapine, S 805, SUM 3170
InChI formel InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-12-13(19)6-7-16(14)23-17-5-3-2-4-15(17)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4ccc(Cl)cc24
IUPAC-namn 8-kloro-6-(4-metylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]bensooxazepin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 327.81
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 327,1138 g/mol