Läs mer
Loxapine, MedChemExpress
Produktkod. 16427276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16427276 100 mg -
16401846 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16427276 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17390
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Loxapine is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loxapine
CAS 10-2-1977
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H18ClN3O
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (101.67 mM)
LEDER CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1
Molekylvikt (g/mol) 327.81
Formel vikt 327.81
Procent renhet 99.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation