Läs mer
Loxapine succinate, MedChemExpress
Beskrivning
Loxapine succinate is an orally active dopamine inhibitor, 5-HT receptor antagonist and also a dibenzoxazepine anti-psychotic agent.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loxapine succinate |
| CAS | 27833-64-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H24ClN3O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (224.27 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (5.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | O=C(O)CCC(O)=O.CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3OC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 445.9 |
| Formel vikt | 445.9 |
| Visa mer |