Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Loxapinsuccinat
Produktkod. 16584354 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16584354 1 g
1 options
Produktkod. 16584354 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 462690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27833-64-3 | C18H18ClN3O·C4H6O4
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loxapine succinate
CAS 27833-64-3
Smältpunkt 151.0°C to 154.0°C
Molekylformel C18H18ClN3O·C4H6O4
Linjär formel 445·9
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: sparingly soluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.