missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Loxapine USP Related Compound A, Mikromol™
Beskrivning
Loxapine USP Related Compound A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| CAS | 3454-96-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]oxazepine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H18 Cl N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Dibenz[b,f][1,4]oxazepine, 3-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-, Loxapine Related Compound A, Loxapine Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18ClN3O/c1-21-8-10-22(11-9-21)18-14-7-6-13(19)12-17(14)23-16-5-3-2-4-15(16)20-18/h2-7,12H,8-11H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Oc4cc(Cl)ccc24 |
| IUPAC-namn | 9-chloro-6-(4-methylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepine |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?