Läs mer
Loxiglumide, MedChemExpress
Produktkod. p-200101580
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478738 10 mg -
16474647 50 mg 50mg
16428856 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16478738 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2154
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Loxiglumide is a cholecystokinin (CCK-1) receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Loxiglumide
CAS 107097-80-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H30Cl2N2O5
Kvantitet 10 mg
Synonym CR-1505
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.74 mM)
LEDER O=C(O)CCC(NC(C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1)=O)C(N(CCCOC)CCCCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 461.38
Formel vikt 461.38
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism