Läs mer
Loxoprofen L-Methol Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Loxoprofen L-Methol Ester |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C25H36O3/c1-16(2)22-13-8-17(3)14-24(22)28-25(27)18(4)20-11-9-19(10-12-20)15-21-6-5-7-23(21)26/h9-12,16-18,21-22,24H,5-8,13-15H2,1-4H3/t17-,18?,21?,22+,24-/m1/s1 |
| Formel vikt | 384.2664 |