Läs mer
Loxoprofen natrium, Mikromol™
Produktkod. 18002830
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18002830 250 mg
1 options
Produktkod. 18002830 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3940.000250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Loxoprofennatrium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Loxoprofen sodium salt
CAS 80382-23-6
Analyt- eller komponentnamn rac-Loxoprofen sodium salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H17 O3 . Na
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic Acid Sodium Salt, CS 600, Loxonin, Sodium 2-[4-[(2-Oxocyclopentyl)methyl]phenyl]propionate, Sodium Loxoprofen
InChI formel InChI=1S/C15H18O3.Na/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16;/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
LEDER [Na+].CC(C(=O)[O-])c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
IUPAC-namn natrium; 2-[4-[(2-oxocyklopentyl)metyl]fenyl]propanoat
Molekylvikt (g/mol) 268.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268,1075 g/mol