Läs mer
LP-211, MedChemExpress
Produktkod. 16474458
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474458 10 mg 10mg
16443096 25 mg -
16417187 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16474458 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111455
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).
LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LP-211
Fysisk form Oil
CAS 1052147-86-0
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H34N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
Molekylvikt (g/mol) 466.62
Formel vikt 466.62
Procent renhet 99.55%