missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

LP-211, MedChemExpress

Produktkod. 16417187
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16417187 5 mg -
16474458 10 mg 10mg
16443096 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16417187 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111455

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).

LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).

Specifikationer

Kemiskt namn eller material LP-211
Fysisk form Oil
CAS 1052147-86-0
Färg Yellow
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C30H34N4O
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (214.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
Molekylvikt (g/mol) 466.62
Formel vikt 466.62
Procent renhet 99.55%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.