Läs mer
LP-533401 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
LP-533401 hydrochloride is a tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | LP-533401 hydrochloride |
| CAS | 1040526-12-2 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H23ClF4N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (44.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 562.94 |
| Formel vikt | 562.94 |
| Visa mer |