Läs mer
LP-533401, MedChemExpress
Produktkod. 16493496
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493496 25 mg -
16486868 10 mg -
16469407 5 mg 5mg
16461559 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493496 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15849
MedChemExpress LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
LP-533401 is a Tryptophan hydroxylase 1 inhibitor that regulates serotonin production in the gut.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material LP-533401
CAS 945976-43-2
Färg Brown
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H22F4N4O3
Kvantitet 25 mg
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C2=NC(N)=NC(OC(C3=CC=C(C4=CC=CC(F)=C4)C=C3)C(F)(F)F)=C2)C=C1)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 526.48
Formel vikt 526.48
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation