Läs mer
Lp-PLA2-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Lp-PLA2-IN-1 is a potent Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) inhibitor. Lp-PLA2-IN-1 has the potential for atherosclerosis, Alzheimer's disease research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lp-PLA2-IN-1 |
| CAS | 1420367-28-7 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H17F5N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 25 mg/mL (53.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN1C(N2CCC1)=CC(OCC3=CC(F)=C(OC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C(F)=C3)=NC2=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.38 |
| Formel vikt | 468.38 |
| Visa mer |