Läs mer
R&L Enterprises™ 13mm LPG Bunsenbrännare
Produktkod. 12832164 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
145 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12832164 145 mm Paket med 5
1 options
Produktkod. 12832164
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt lösning för uppvärmning, sterilisering och förbränning i laboratoriet. R&L Enterprises™ 13 mm LPG Bunsenbrännare har en typisk gasförbrukning på 107,5L per timme.
  • För användning med propan och butangaser
  • Temperaturen uppnås vid spetsen av den blå flamkonen
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med kraftigt tryck målad i kemiskt resistent blå akrylfinish
  • Testad för flamkvalitet och läckage före packning
Specifikationer
Produkttyp Bunsen brännare
Gastyp Butan, LPG, Propan
Diameter (metrisk) yttre inlopp 13 mm
Höjd (metrisk) 145 mm
Antal per förpackning 5 Pk.
Vikt (metrisk) 0.8 kg