Läs mer
Fisherbrand™ Teclu-brännare med NF-anslutning, 13 mm öppning
Produktkod. 11785396 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11785396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för glasarbete och lödning.
  • Konstruerad med en gaskontroll nålventil
  • Specialdesignad konisk blandningskammare som gör att brännaren avger en mycket het låga
  • Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
  • Brännardiameter 13 mm, totalhöjd 150 mm
Specifikationer
Produkttyp Teclu brännare
För användning med (utrustning) NF-skruvning G 0,5 inkoppling
Gastyp Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Glasarbete och lödning
Höjd (metrisk) 150 mm
Inkluderar NF-kontakt
Antal per förpackning 1 st.