Specifikationer
| Produkttyp | Teclu brännare |
| Gastyp | Butan, LPG, Propan |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Glasarbete och lödning |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderar | NF-skruvning G 0,5 in-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |