Läs mer
Fisherbrand™ Teclu-brännare med NF-anslutning, 13 mm öppning
Produktkod. p-8013994 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11795396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för glasarbete och lödning.
  • Konstruerad med en gaskontroll nålventil
  • Specialdesignad konisk blandningskammare som gör att brännaren avger en mycket het låga
  • Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
  • Brännardiameter 13 mm, totalhöjd 150 mm
Specifikationer
Produkttyp Teclu brännare
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Glasarbete och lödning
Höjd (metrisk) 150 mm
Inkluderar NF-skruvning G 0,5 in-kontakt
Antal per förpackning 1 st.